Wichtige Dokumente
860064P
Avanti
NGcGM3
Avanti Research™ - A Croda Brand 860064P, powder
Synonym(e):
NGcGM3 Ganglioside (bovine)
Empfohlene Produkte
Assay
≥99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 100 μg (860064P-100UG)
pkg of 1 × 500 μg (860064P-500UG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860064P
Lipid-Typ
lipid extracts
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(CO)=O)([H])[C@@H](O)C3)[C@H]2O)O)[C@H]1CO.[NH4+]
InChIKey
REEGKSVAHNARFK-XHKMRSCRSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860064P-500UG)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)