Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 103,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COCH(C2H5)COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
257-381-3
Beilstein/REAXYS Number:
1754068
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.423
density
1.010 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester, ketone
SMILES string
CCC(C(C)=O)C(=O)OC
InChI
1S/C7H12O3/c1-4-6(5(2)8)7(9)10-3/h6H,4H2,1-3H3
InChI key
YXLVLOWNJCOOAU-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (GC) | description 90% | description ≥97.0% (AT) | description analytical standard |
| assay ≥97.0% (GC) | assay 90% | assay ≥97.0% (AT) | assay ≥99.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.010 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.019 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.682 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.423 | refractive index n20/D 1.418 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.392 |
| functional group ester | functional group ketone, ester | functional group phenyl, ether | functional group - |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?