860060P
Avanti
Ganglioside GD3 (Bovine Milk)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
110954
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
GD3 Ganglioside (Milk, Bovine-Ammonium Salt)
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860060P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860060P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
lipid extracts
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO[C@@]4(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C4)[C@@](NC(
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available