Merck
852804C
Avanti
C18(Plasm)-20:4 PE
1-(1Z-octadecenyl)-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Synonym(e):
1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2--(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; GPEtn(18:0p/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
Größe auswählen
5 MG
€ 543,00
€ 543,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
€ 543,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C43H78NO7P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
752.06
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
€ 543,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 5 mL (852804C-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 852804C
Konzentration
1 mg/mL (852804C-5mg)
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H78NO7P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-22-24-26-28-30-32-34-36-43(45)51-42(41-50-52(46,47)49-39-37-44)40-48-38-35-33-31-29-27-25-23-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17,19,22,24,28,30,35,38,42H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-34,36-37,39-41,44H2,
InChIKey
URPXXNCTXCOATD-FXMFQVEGSA-N
Allgemeine Beschreibung
C18(Plasm)-20:4 PE are plasmenylethanolamines that contains arachidonic acid. Plasmalogens, in general, contain a vinyl-ether linkage at the sn-1 position and at sn-2 position it is highly enriched with polyunsaturated fattyacid, specifically, arachidonic acid (AA).[1]
Anwendung
C18(Plasm)-20:4 PE has been used in the preparation of 2-arachidonic acid-lysophosphatidylethanolamine (2-AA-LPE).[1] It has also been used in the synthesis of biotinylated analyte standard for reverse phase-high performance liquid chromatography (HPLC)-electrospray ionization-mass spectroscopy.[2]
Biochem./physiol. Wirkung
Plasmalogens are phospholipids, essential for cell function and signaling. Plasmalogens influences membrane structure and molecular dynamics, contributes to the functioning of integral membrane proteins. It plays an important role in the release of membrane fatty acid for signaling upon cell stimulation.[1]
Verpackung
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (852804C-5mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Identification and quantification of aminophospholipid molecular species on the surface of apoptotic and activated cells
Thomas CP, et al.
Nature Protocols, 9(1), 51-51 (2014)
Cytochrome c is an oxidative stress-activated plasmalogenase that cleaves plasmenylcholine and plasmenylethanolamine at the sn-1 vinyl ether linkage
Jenkins CM, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 293(22), 8693-8709 (2018)