Merck
852469C
Avanti
C18(Plasm)-20:4 PC
1-(1Z-octadecenyl)-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonym(e):
1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2--(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; GPCho(18:0p/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
Größe auswählen
5 MG
€ 276,00
€ 276,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
€ 276,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C46H84NO7P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
794.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
€ 276,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mL (852469C-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 852469C
Konzentration
1 mg/mL (852469C-5mg)
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
C18(Plasm)-20:4 PC has been used:
  • as a lipid standard in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method[1]
  • in the preparation of large unilamellar vesicles (LUVs)[2]
  • for determining the substrate specificity of glycerophosphocholine cholinephosphodiesterase-14 (GPC-CP14) protein from Streptomyces sanglieri [3]
Verpackung
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (852469C-5mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Daisuke Sugimori et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 117(4), 422-430 (2013-11-12)
A novel metal ion-independent glycerophosphocholine cholinephosphodiesterase (GPC-CP) of Streptomyces sanglieri was purified 53-fold from culture supernatant with 1.1% recovery (583 U/mg-protein). The enzyme functions as a monomer with a molecular mass of 66 kDa. The gene encoding the enzyme consists
Cytochrome c is an oxidative stress-activated plasmalogenase that cleaves plasmenylcholine and plasmenylethanolamine at the sn-1 vinyl ether linkage
Jenkins CM, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 293(22), 8693-8709 (2018)
Comprehensive untargeted lipidomic analysis using core-shell C30 particle column and high field orbitrap mass spectrometer
Narvaez-Rivas M and Zhang Q
Journal of Chromatography A, 1440, 123-134 (2016)
Mónica Narváez-Rivas et al.
Journal of chromatography. A, 1440, 123-134 (2016-03-02)
The goal of untargeted lipidomics is to have high throughput, yet comprehensive and unambiguous identification and quantification of lipids. Novel stationary phases in LC separation and new mass spectrometric instruments capable of high mass resolving power and faster scanning rate