Merck
850467C
Avanti
18:0-18:1 PC
1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonym(e):
1-octadecanoyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; SOPC; PC(18:0/18:1(9Z)).
Größe auswählen
25 MG
€ 119,00
200 MG
€ 328,00
€ 119,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
€ 119,00
200 MG
€ 328,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H86NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
788.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
€ 119,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (850467C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850467C-200mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 850467C
Konzentration
10 mg/mL (850467C-25mg)
25 mg/mL (850467C-200mg)
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C44H86NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h21,23,42H,6-20,22,24-41H2,1-5H3/b23-21-/t42-/m1/s1
InChIKey
ATHVAWFAEPLPPQ-VRDBWYNSSA-N
Allgemeine Beschreibung
Phosphatidylcholine (PC) is an important constituent of the mucosal layer of the colon.[1] 18:0-18:1 PC (1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) has a phosphocholine backbone.
Anwendung
18:0-18:1 PC (1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) may be used:
  • in liposomes for liposome binding assays[2]
  • to prepare giant unilamellar vesicles (GUVs) by electroformation[3]
  • to prepare lipid vesicles[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Phosphatidylcholine (PC) plays a major role in endocytosis and the catalytic activity of enzymes.[2]
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850467C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850467C-25mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Journal of Physical Science, 253(1), 012058-012058 null
Integrative Medicine - E-Book, 125016-125016 null
Experimental study of the electrically induced optical birefringence in suspension of densely packed giant lipid vesicles
Antonova K, et al.
Test null
Experimental study of the electrically induced optical birefringence in suspension of densely packed giant lipid vesicles
Antonova K, et al.
The Journal of biological chemistry null
Experimental study of the electrically induced optical birefringence in suspension of densely packed giant lipid vesicles
Antonova K, et al.
The Journal of Biological Chemistry null