Wichtige Dokumente
850334P
Avanti
MAPCHO™-10
Avanti Research™ - A Croda Brand 850334P, powder
Synonym(e):
n-decylphosphocholine
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (850334P-1g)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850334P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H34NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-14-19-21(17,18)20-15-13-16(2,3)4/h5-15H2,1-4H3
InChIKey
VVVDGSCGBGBGFN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)