840037P
Avanti
16:0 PS
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); DPPS; PS(16:0/16:0); 110668
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt)
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (840037P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (840037P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840037P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (840037P-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C38H74NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(40)46-31-34(32-47-50(44,45)48-33-35(39)38(42)43)49-37(41)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h34-35H,3-33,39H2,1-2H3,(H,42,43)(H,44,45);/q;+1/p-1/t34-,35+;/m1./s1
InChIKey
GTLXLANTBWYXGW-CEGNZRHUSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft