Fortfahren mit
P1185
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine sodium salt
≥99% (TLC)
Synonym(e):
L-α-Phosphatidyl-L-serine, dipalmitoyl sodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C38H73NO10PNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
757.95
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OC[C@H](N)C([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C38H74NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(40)46-31-34(32-47-50(44,45)48-33-35(39)38(42)43)49-37(41)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h34-35H,3-33,39H2,1-2H3,(H,42,43)(H,44,45);/q;+1/p-1/t34-,35+;/m1./s1
InChI key
GTLXLANTBWYXGW-CEGNZRHUSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P5660P7769P4013
description
≥99% (TLC)
description
≥95% (TLC)
description
≥97% (TLC), from bovine brain, amorphous powder
description
≥99%
assay
≥99% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥99%
functional group
phospholipid
functional group
-
functional group
-
functional group
phospholipid
form
powder
form
powder
form
amorphous powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
lipid type
phosphoglycerides
lipid type
-
lipid type
-
lipid type
phosphoglycerides
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)