Merck
810892C
Avanti
DSPE PEG(2000)-N-Cyanine 7
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
Synonym(e):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-2000]-N-(Cyanine 7)
Größe auswählen
1 MG
€ 527,00
€ 527,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 527,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C169H305N4O55P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3304.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 527,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99% (TLC)
Form
chloroform solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (
810892C-1MG)
pkg of 5 × 1 mg (
810892C-5MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
1 mg/mL (810892C-1MG)
1 mg/mL (810892C-5MG)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylethanolamine-polyethylene glycol 2000 (DSPE PEG 2000) are oblate spheroids in aqueous solution. The diameter ranges from 18nm to 90nm and are effective agents for drug delivery.[1]
Verpackung
5ML Clear Glass Sealed Ampule (810892C-1MG)
5ML Clear Glass Sealed Ampule (810892C-5MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Effect of the lipid chain melting transition on the stability of DSPE-PEG (2000) micelles
Kastantin M, et al.
Langmuir, 25(13), 7279-7286 (2009)