Merck
810891C
Avanti
DSPE PEG(2000)-N-Cyanine 5
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
Synonym(e):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-2000]-N-(Cyanine 5)
Größe auswählen
1 MG
€ 527,00
€ 527,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 527,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C164H299N4O55P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3238.10
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 527,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99% (TLC)
Form
chloroform solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (
810891C-1MG)
pkg of 5 × 1 mg (
810891C-5MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
1 mg/mL (810891C-1MG)
1 mg/mL (810891C-5MG)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
DSPE PEG(2000)-N-Cy5 is suitable for use to ensure the proper insertion of folic acid to red blood cells (RBCs) membrane by fluorescence microscopy.[1]
Biochem./physiol. Wirkung
DSPE PEG(2000)-N-Cy5 is used in the preparation of folic acid and Cy5 modified red blood cells (RBCs) vesicles (FRVs).[2] DSPE PEG(2000)-N-Cy5 is used to demonstrate the modification of RBCs membrane with folic acid. After mixing DSPE PEG(2000)-N-Cy5 with RBC, the non-luminous membrane exhibits bright Cy5 fluorescence, enables visualization with fluorescence microscope.[1]
Verpackung
5ML Clear Glass Sealed Ampule (810891C-1MG)
5ML Clear Glass Sealed Ampule (810891C-5MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Erythrocyte derived vesicles for circulating tumor cells capturing and specific tumor imaging
Liu A, et al.
Nanoscale, 11, 12388-12396 (2019)
Engineered red blood cells for capturing circulating tumor cells with high performance
Zhu DM, et al.
Nanoscale, 10(13), 6014-6023 (2018)
Ming Chen et al.
Nanoscale, 11(25), 12388-12396 (2019-06-20)
The precise diagnosis of cancer remains a great challenge; therefore, it is our research interest to develop safe, tumor-specific reagents. In this study, we designed nanovesicles derived from erythrocyte membranes; the nanovesicles are capable of recognizing tumor cells for both