Merck
810337C
Avanti
18:1 Cyanine 7 PE
Avanti Research - A Croda Brand 810337C
Synonym(e):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 7)
Größe auswählen
1 MG
€ 439,00
5 MG
€ 1.190,00
€ 439,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 439,00
5 MG
€ 1.190,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C78H124ClN4O9P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1328.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 439,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (810337C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810337C-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 810337C
Konzentration
1 mg/mL (810337C-1mg)
1 mg/mL (810337C-5mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
18:1 Cy7 PE or 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 7) is a phosphoethanolamine (PE) derivative wherein the amine and hydroxyl groups of PE are substituted with cyanine 7 and dioleoyl-sn-glycerol.
Anwendung
18:1 Cy7 PE or 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 7) has been used in Forster resonance energy transfer (FRET) dye pairs for small unilamellar vesicles (SUVs) preparation to serve as a model cellular system and to study membrane tension through subjection to osmotic pressure.[1]
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810337C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810337C-5mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Margrethe A Boyd et al.
Biophysical journal, 115(7), 1307-1315 (2018-09-17)
Cells dynamically regulate their membrane surface area during a variety of processes critical to their survival. Recent studies with model membranes have pointed to a general mechanism for surface area regulation under tension in which cell membranes unfold or take