Merck
810890C
Avanti
Fluorescent DOTAP
1-oleoyl-2-[6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl]-3-trimethylammonium propane (chloride salt), chloroform
Synonym(e):
18:1-06:0 NBD DOTAP
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H60ClN5O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
710.34
UNSPSC-Code:
12352211
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (810890C-50ug)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 810890C
Konzentration
0.05 mg/mL (810890C-50ug)
Lipid-Typ
transfection
cationic lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCNC1=CC=C([N+]([O-])=O)C2=NON=C12)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Cl-]
Allgemeine Beschreibung
N-(1-(2,3-dioleoyloxy)propyl)-N,N,N-trimethylammonium (DOTAP) is a cationic lipid,[1] which acts as a transfection agent.[2] It forms strong complexes with DNA and aids the cellular delivery of RNA and DNA.[1]
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810890C-50ug)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Neurons: Methods and Applications for the Cell Biologist (2003)
Phospholipid-cationic lipid interactions: influences on membrane and vesicle properties
Campbell RB, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1512(1), 27-39 (2001)