810166P
Avanti
18:1-12:0 NBD PG
Avanti Research™ - A Croda Brand 810166P, powder
Synonym(e):
1-oleoyl-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (ammonium salt)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (810166P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 810166P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)