Merck
870308P
Avanti
16:0 lyso PC-d49
powder
Synonym(e):
1-palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine (d49)
Größe auswählen
1 MG
€ 275,00
5 MG
€ 819,00
€ 275,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 275,00
5 MG
€ 819,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24HD49NO7P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
544.93
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.12
€ 275,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 1 mg (870308P-1MG)
package of 1 × 5 mg (870308P-5MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])[C@]([2H])(O)C([2H])([2H])OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C
Allgemeine Beschreibung
16:0 Lyso PC-d49 (1-palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine (d49) is a deuterated derivative of 16:0 Lyso PC. Lyso PC is obtained from the hydrolysis of phosphatidylcholine (PC) by phospholipase A.[1]
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870308P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870308P-5MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Elevated levels and altered fatty acid composition of plasma lysophosphatidlycholine (lysoPC) in ovarian cancer patients
Okita M, et al.
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 71(1), 31-34 (1997)