Merck
700339P
Avanti
Glyco-ω-muricholanoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
5ß-Cholanic acid-3α,6α,7ß-triol N-(carboxymethyl)-amide
Größe auswählen
1 MG
€ 547,00
€ 547,00
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 547,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H43NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
465.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 547,00
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
bile acids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])[C@@H](O)[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C26H43NO6/c1-14(4-7-20(29)27-13-21(30)31)16-5-6-17-22-18(9-11-25(16,17)2)26(3)10-8-15(28)12-19(26)23(32)24(22)33/h14-19,22-24,28,32-33H,4-13H2,1-3H3,(H,27,29)(H,30,31)/t14-,15-,16-,17+,18+,19+,22+,23-,24-,25-,26-/m1/s1
InChIKey
ZQYUKJFJPJDMMR-CINIKCAZSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700339P-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)