Merck
700233P
Avanti
β-Muricholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
5β-cholanic acid-3α,6β,7β-triol
Größe auswählen
1 MG
€ 159,00
5 MG
€ 478,00
€ 159,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 159,00
5 MG
€ 478,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H40O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 159,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg
pkg of 1 × 5 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])[C@H](O)[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChIKey
DKPMWHFRUGMUKF-CRKPLTDNSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700233P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700233P-5mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)