Wichtige Dokumente
700009P
Avanti
15-ketocholestane
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
3β-hydroxy-5α-cholestane-15-one
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (700009P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)