Merck
610024
Avanti
Extr. Heating Block
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Extr. Heating Block, Mini-Extruder Holder/Heating Block
Größe auswählen
1 EA
€ 280,00
€ 280,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 280,00
About This Item
UNSPSC-Code:
23151503
NACRES:
NB.51
€ 280,00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Accessory Part for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder
Biochem./physiol. Wirkung
The Avanti Mini- Extruder allows researchers and scientists to prepare large, unilamellar vesicles by extrusion in an efficient, rapid manner. The optional heating block allows the extrusion of unilamellar vesicles at elevated temperatures, which is critical for the successful production of vesicles from phospholipids with a phase transition temperature (Tm) above room temperature.
Verpackung
Original Box from Manufacturer (610024-1Ea)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.