Merck
610006
Avanti
PC-Membranen 0,2 µm
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Extruder-PC-Membran, Polycarbonatmembranen 0,2μm, 19 mm (100 Stück/Packung)
Größe auswählen
1 EA
€ 148,00
€ 148,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 148,00
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
€ 148,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
PC-Membranen sind Filtermembranen, die glatte und flache Oberflächen mit durch Ionenspuren geätzten gleichförmigen, zylindrischen Poren aufweisen.[1]
Polycarbonatmembran für den Mini-Extruder von Avanti.
Sehen Sie sich das Video an, um mehr über den Mini-Extruder von Avanti Research zu erfahren.
Anwendung
PC-Membranen 0,2 μm werden verwendet, um große unilamellare Vesikel zu extrudieren.[2]
Biochem./physiol. Wirkung
Die PC-Membran weist feinmechanische Eigenschaften, chemische Stabilität und nicht eigenfluoreszierende Eigenschaften auf.[3] Sie wird weitgehend für die Identifizierung von verschiedenen Bakterien mittels Immunfluoreszenz-Direktzählmethode eingesetzt.[3]
Komponenten
Whatman® Nuclepore Polyester Drain Discs 10417004
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis, lipid membrane incorporation, and ion permeability testing of carbon nanotube porins
Tunuguntla RH, et al.
Nature Protocols, 11(10), 2029-2029 (2016)
Response of MG63 osteoblast-like cells onto polycarbonate membrane surfaces with different micropore sizes
Lee SJ, et al.
Biomaterials, 25(19), 4699-4707 (2004)
Highly sensitive detection of Salmonella typhi using surface aminated polycarbonate membrane enhanced-ELISA
Jain S, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 31(1), 37-43 (2012)