Merck
610023
Avanti
Extruder-Set ohne Halter/Heizblock
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Extruder-Set ohne Halter/Heizblock
Größe auswählen
1 EA
€ 645,00
€ 645,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 645,00
About This Item
UNSPSC-Code:
23151503
NACRES:
NB.51
€ 645,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
Extruder Set without Block
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
API 972: Extruder-Kit-Schachtel (9-3/16" x 7-3/16" x 2-7/8")
Der Avanti Mini-Extruder ermöglicht Forschern und Wissenschaftlern die effiziente, schnelle Herstellung großer unilamellarer Vesikel mittels Extrusion (LUVET). Weitere Informationen erhalten Sie in der Broschüre unter „Downloads“.
Sehen Sie sich das Video an, um mehr über den Mini-Extruder von Avanti Research zu erfahren.
Anwendung
Das Extruder-Set ohne Halter/Heizblock wird zur Herstellung von Liposomen in Abwesenheit von Cholesterin eingesetzt.[1] Es wird auch für die Herstellung großer unilamellarer Vesikel (Liposomen) verwendet, die Carboxyfluoreszin enthalten.[2]
Verpackung
Mini-Extruder (Set): umfasst Anleitungen, Mini-Extruder, zwei 1000-μl-Spritzen, 100 Polycarbonat-Membranen mit 0,1 μm Porengröße und 100 Filterhalter
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • 610020Mini-Extruder (only), Avanti Research - A Croda BrandSDB
  • 610005PC Membranes 0.1um, Avanti Research - A Croda BrandSDB
  • 610017Syringe (1000 μL), Avanti Research - A Croda BrandSDB
  • 610014Filter Support, Avanti Research - A Croda BrandSDB
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Liposome disruption assay to examine lytic properties of biomolecules
Jimah JR, et al.
Bio-protocol, 7(15) (2017)
In vitro Lipid Transfer Assay
Zhang Y and Wang X
Current Biology (2012)
Protokolle
Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.