300202S
Avanti
Pegylated Remote Loadable Liposome (2 mL)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
Pegylated Remote Loadable Liposome
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
aqueous solution
Verpackung
pkg of 1 × 2 mL (300202S-1EA)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Anwendung(en)
vaccine development
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Sonstige Hinweise
Formulation: The long-circulating, pegylated, liposomal carrier is composed of N-(carbonyl-ethoxypolyethylene glycol 2000)-1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine sodium salt (MPEG-DSPE); fully hydrogenated soy phosphatidylcholine (HSPC), cholesterol, an ammonium sulfate core; histidine as a buffer; hydrochloric acid or sodium hydroxide for pH control; and sucrose to maintain isotonicity.
WGK
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)