Merck
Z743265
Julabo® bath tubing
tubing insulation, I.D. × L 29 mm × 1 m , for use with 3/4 inch I.D. reinforced tubing
Größe auswählen
1 EA
€ 31,40
€ 31,40
Voraussichtliches Versanddatum26. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 31,40
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
€ 31,40
Voraussichtliches Versanddatum26. April 2025
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 8930419
ID × L
29 mm × 1 m , for use with 3/4 inch I.D. reinforced tubing
Allgemeine Beschreibung
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)