Fortfahren mit
Z694649
3D Biotek Polystyrene (PS) scaffold inserts
for 3D bioreactor 24 well chamber, fiber diam. ~150 μm, ~ 200 μm spacing
Synonym(e):
3D Biotek PS152024-BR
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
polystyrene
Pore size:
~200 μm (Fiber spacing)
Sterility:
sterile
Binding type:
non-treated surface
€ 114,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene
sterility
sterile
feature
~ 200 μm spacing
manufacturer/tradename
3D Biotek PS152024-BR
fiber diam.
~150 μm
size
24 well
pore size
~200 μm (Fiber spacing)
application(s)
3D cell culture
binding type
non-treated surface
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z687553Z694673Z724300
description
for 3D bioreactor 24 well chamber, fiber diam. ~150 μm, ~ 200 μm spacing
description
for 24 well plates, 12 inserts/24 well plate
description
for 3D bioreactor 24 well chamber, fiber diam. ~300 μm
description
for 96 well plates, 24 inserts/96 well plate
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
manufacturer/tradename
3D Biotek PS152024-BR
manufacturer/tradename
3D Biotek PS152024-12
manufacturer/tradename
3D Biotek PCL303024-BR
manufacturer/tradename
3D Biotek PS152096-24
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
pore size
~200 μm (Fiber spacing)
pore size
~200 μm (Fiber spacing)
pore size
300 μm (Fiber spacing)
pore size
~200 μm (Fiber spacing)
material
polystyrene
material
polystyrene
material
-
material
polystyrene , clear polystyrene , clear wells
feature
~ 200 μm spacing
feature
-
feature
-
feature
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)