Merck
Z743189
Julabo® bath covers
with built in heat exchanger to fit CORIO CD-BC4/BC6
Größe auswählen
1 EA
€ 420,00
€ 420,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 420,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
€ 420,00
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 9970240
Allgemeine Beschreibung
Bath cover with built-in heat exchanger. To use the heat exchanger, a hose with an inner diameter of 10/12 mm is required.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)