Merck
Z741341
MAGic Clamp tilted holder
Holds 8 x 15 mL and 50 mL tube racks
Synonym(e):
magnetic rack holder, rack holder
Größe auswählen
1 EA
€ 148,00
€ 148,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 148,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122413
NACRES:
NB.77
€ 148,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
Holds 8 x 15 mL and 50 mL tube racks
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific H1000-MR-TSR
Allgemeine Beschreibung
Benchmark MAGic Clamp tilted holder enables 15mL and 50mL tube racks to be held securely on orbital shakers.
Rechtliche Hinweise
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)