Fortfahren mit
Z764671
MAGic Clamp™ tube rack
to hold, 12 x 1.5 or 2.0 mL horizontal tubes
Synonym(e):
tube clamps
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 140,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41122413
Manufacturer/tradename:
Benchmark Scientific H1000-MR-T15H
Feature:
to hold 12 x 1.5 or 2.0 mL horizontal tubes
Packaging:
pkg of 1 ea
€ 140,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
to hold 12 x 1.5 or 2.0 mL horizontal tubes
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-T15H
General description
  • Extremely compact
  • Exceptional temperature uniformity
  • Horizontally circular 19 mm orbit for aeration and mixing
The convenient MAGic Clamp platforms (large or small) are available for use with Erlenmeyer flasks and test tube racks. The unique magnetic attachment method is widely recognized as the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
Legal Information
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z764647Z764698Z764655
description
to hold, 12 x 1.5 or 2.0 mL horizontal tubes
description
to hold, 32 x 15 mL tubes
description
to hold, 4 x 15 mL horizontal tubes
description
to hold, 15 x 50 mL tubes
feature
to hold 12 x 1.5 or 2.0 mL horizontal tubes
feature
to hold 32 x 15 mL tubes
feature
to hold 4 x 15 mL horizontal tubes
feature
to hold 15 x 50 mL tubes
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-T15H
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-T15
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-T150H
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-T50
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MAGic Clamp™ tube rack
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)