Fortfahren mit
Z720984
Nunc® Cell Factory accessories
PTFE connector with O-ring, non-sterile, 2/cs
Synonym(e):
cell harvesting system, closed cell culture system, Nunc 173250, cell harvesting connector, closed culture system coupling
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,60
€ 89,64
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41161502
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 1, case of 2
€ 89,64
Listenpreis€ 99,60Sparen Sie 10%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1, case of 2
manufacturer/tradename
Nunc 173250
Other Notes
Cell Factory accessories for filling and emptying the cell factories with media
Legal Information
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z720925Z720992Z720917
description
PTFE connector with O-ring, non-sterile, 2/cs
description
cover cap, sterile, 40/cs
description
Airvent filter, sterile, case of 10
description
funnel, sterile, 6/cs
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Nunc 173250
manufacturer/tradename
Nunc 170615
manufacturer/tradename
Nunc 179553
manufacturer/tradename
Nunc 140050
packaging
pack of 1, case of 2
packaging
pack of 2, case of 40
packaging
case of 10
packaging
pack of 1, case of 6
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nunc® Cell Factory accessories
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)