Merck
Z740606
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 600 mL, volume 50-500 mL
Größe auswählen
6 EA
€ 73,60
€ 73,60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 EA
€ 73,60
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
€ 73,60
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
subdivision 50 mL
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Messbereich Volumen
50-500 mL
Kapazität
600 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)