Merck
Z682195
Ace receiving flask adapter
joint: ST/NS 24/40, fits Büchi® models R-114/R-144
Größe auswählen
1 EA
€ 213,00
€ 213,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 213,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.43
€ 213,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Hersteller/Markenname
Büchi equivalent, 23747
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The receiving flask adapter fits condenser assemblies "C", "CR", "A", and "V" for Büchi® evaporator models R-200/205. Adapter clip: not included.
Rechtliche Hinweise
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)