Merck
Z403245
Vapor duct for Büchi® Rotavapor® evaporators
Short, with Combi-clip, joint: ST/NS 24/40, for R114/124 only
About This Item
UNSPSC-Code:
41104804
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Büchi 032341
Allgemeine Beschreibung
Mit Combi-Clip
Rechtliche Hinweise
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Rotavapor is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG