The pore size of this product is 1 μm. Please see the image below for the dimensions of the CellCrown products.
Wichtige Dokumente
Z681822
CellCrown™ inserts
6 well plate inserts with 1.0 μm polycarbonate filter, sterile
Synonym(e):
3D, 3D Cell Culture, 3D scaffolds, cell scaffolds
Größe auswählen
€ 44,00
Größe auswählen
About This Item
€ 44,00
Empfohlene Produkte
Materialien
clear polycarbonate
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
Verpackung
pack of 3 ea
Hersteller/Markenname
Scaffdex C10003F
Größe
6 wells
Porengröße
1 μm
Allgemeine Beschreibung
Sterilization Conditions:
Temperature.......121 °C / 250 °F
Time..................15 min.
Drying time.........15 min.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
-
What are the dimensions of this product?