Fortfahren mit
Z757799
Sartorius filter pipette tips
volume range 5-200 μL, sterile, pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
filter pipette tips, pipetting tips, pipettor tips
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
960 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 193,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121601
Volume:
5—200 μL
Sterility:
sterile
Feature:
DNase free, RNase free, barrier, filter
Packaging:
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Manufacturer/tradename:
Sartorius 790201F
€ 193,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
colorless , polypropylene (Virgin)
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, barrier, filter
packaging
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
manufacturer/tradename
Sartorius 790201F
maximum volume
200 μL
volume range
5-200 μL
volume
5—200 μL
binding type
low binding surface
General description
The Sartorius filter tips of the Biohitfamily are made of polypropylene and feature a polyethylene filter barrier to prevent aerosol and liquid contamination. This filter helps protect against the rist of cross-contamination and reduces maintenance requirements of the pipette. The filter tips are suited for molecular biology, microbiology, cell culture and radioactive work.
These tips have more space between the sample and the filter than conventional filter tips so you do not need to worry about the sample touching the filter whatever the pipetting technique or type of liquid.
Benefits:
  • Pipette foaming liquids like buffers and proteins
  • Pipette solvents
  • Reverse pipetting
  • Multiple dispensing functions of electronic pipettes
Other Notes
Browse all pipette tips
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z757772Z757764Z757810
description
volume range 5-200 μL, sterile, pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
description
volume range 0.5-20 μL, sterile, pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
description
volume range 0.1-10 μL, sterile, pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
description
volume range 50-1000 μL, sterile, pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
feature
DNase free, filter, barrier, RNase free
feature
DNase free, filter, barrier, RNase free
feature
barrier, RNase free, DNase free, filter
feature
barrier, RNase free, DNase free, filter
volume
5—200 μL
volume
0.5—20 μL
volume
0.1—10 μL
volume
50—1000 μL
manufacturer/tradename
Sartorius 790201F
manufacturer/tradename
Sartorius 790021F
manufacturer/tradename
Sartorius 790011F
manufacturer/tradename
Sartorius 791001F
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
colorless , polypropylene (Virgin)
material
polypropylene (Virgin), colorless
material
polypropylene (Virgin), colorless
material
polypropylene (Virgin), colorless , colorless tip
binding type
low binding surface
binding type
low binding surface
binding type
low binding surface
binding type
low binding surface
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sartorius filter pipette tips
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)