Merck
Z609722
Bohlender PTFE-Schläuche
I.D. × O.D. 1.0 mm × 2.0 mm, L 10 m
Größe auswählen
1 PKG
€ 38,30
€ 38,30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
€ 38,30
About This Item
UNSPSC-Code:
41105108
NACRES:
NB.35
€ 38,30
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 10 m
Hersteller/Markenname
Bohlender
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
ID × AD
1.0 mm × 2.0 mm
Länge
10 m
Wandabmessungen
0.5 mm
Rechtliche Hinweise
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Questions
  1. For Silicone tube 1mmX2mm, what is Wall size in mm?
    1 answer
    1. The wall size or thickness of this tubing is 0.5 mm. This information is in the PROPERTIES section of the product page above