Merck
Z568554
ACE stirrer blade, 316SS, oblong-shaped with holes
W × L 19 mm × 60 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 53,90
€ 53,90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 53,90
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
€ 53,90
Check Cart for Availability
Materialien
stainless steel
Beschreibung
for 10mm SS shaft
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8096-70
B × L
19 mm × 60 mm
Allgemeine Beschreibung
Holes provide greater agitation than solid blades.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)