Merck
Z568376
Sigma-Aldrich
Aldrich® filtering flask with hose barb, heavy-wall
capacity × H 1,000 mL × 255 mm, neck joint: ST/NS 29/32
Größe auswählen
1 EA
€ 167,00
€ 167,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 167,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
€ 167,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
flat bottom flask
Verbindung
joint: ST/NS neck29/32
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
Hose barb dimensions: Serrated bard 10 mm, which then tapers to 13 mm
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität × H
1,000 mL × 255 mm
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)