Merck
SYNF724000
Synthware Filtering flask with 10 mm OD hose connection
capacity 1000 mL, neck joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware F724000, filtering flask with outer joint
Größe auswählen
1 EA
€ 118,00
€ 118,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 118,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
€ 118,00
Check Cart for Availability
Materialien
flat bottom flask
glass flask
Verbindung
joint: ST/NS neck24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F724000
Kapazität
1000 mL
Allgemeine Beschreibung
Heavy wall design made from tubing to ensure excellent quality with 10 mm hose connection
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)