Merck
Z562785
Wilmad® NMR-Röhrchen mit Schraubverschluss
frequency 300 MHz, diam. 5 mm, L 8 in.
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
Größe auswählen
1 EA
€ 42,80
€ 42,80
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 42,80
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
SB.32
€ 42,80
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 507-TR-8
Parameter
300 MHz frequency
Länge
8 in.
Sturz/Wölbung
25 μm
Konzentrizität
51 μm
Durchmesser
5 mm
Wandstärke
0.38 mm
Allgemeine Beschreibung
NMR-Glas mit oben offener Schraubkappe mit PTFE/Silikon-Septum, das die Zugabe von Reaktanten oder Proben mittels Spritze durch die Kappe erlaubt. Zur Probenlagerung, für luftempfindliche Proben und Membrandiffusionsuntersuchung geeignet. Länge: 17.8 cm; Ersatzkappen und Septen bitte separat bestellen.
Rechtliche Hinweise
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)