Merck
Z271969
Wilmad® NMR-Röhrchen mit Schraubverschluss
frequency 300 MHz, diam. 10 mm, L 7 in.
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
Größe auswählen
1 EA
€ 69,40
€ 69,40
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 69,40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
SB.32
€ 69,40
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 513-3TRA-7
Parameter
300 MHz frequency
Länge
7 in.
Sturz/Wölbung
38 μm
Konzentrizität
76 μm
Durchmesser
10 mm
Fitting
15-425 thread
Allgemeine Beschreibung
NMR-Glas mit oben offener Schraubkappe mit PTFE/Silikon-Septum, das die Zugabe von Reaktanten oder Proben mittels Spritze durch die Kappe erlaubt. Zur Probenlagerung, für luftempfindliche Proben und Membrandiffusionsuntersuchung geeignet. Länge: 17.8 cm; Ersatzkappen und Septen bitte separat bestellen.
Rechtliche Hinweise
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)