Fortfahren mit
Z742407
PELCO® Sliding Latch Microslide Storage Boxes
red, Holds 20 x slides 76x26 mm
Synonym(e):
slide storage, Ted Pella 2306-2-CS, slide holder, slide organizer, slide rack
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
12 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 119,00
Über diesen Artikel
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41123302
Manufacturer/tradename:
Ted Pella 2306-2-CS
Feature:
Holds 20 x slides 76x26 mm
Material:
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) , red
Packaging:
pack of 12 ea
€ 119,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) , red
feature
Holds 20 x slides 76x26 mm
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Ted Pella 2306-2-CS
L × W × H
104 mm (4.10 in.) × 94 mm (3.70 in.) × 32 mm (1.26 in.)
General description
Exceptional slide storage containers providing maximum protection for your microscope slides.
Features and Benefits
  • Numbered index sheet in lid for quick identification
  • Foam liner
  • Stackable
  • ABS-durable/impact resistant
  • Hinged lid
  • Unique sliding compression latch
Legal Information
PELCO is a registered trademark of Ted Pella, Inc
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z742391Z742399Z742409
description
red, Holds 20 x slides 76x26 mm
description
red, Holds 100 x slides 76x26 mm
description
red, Holds 50 x slides 76x26 mm
description
blue, Holds 20 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Ted Pella 2306-2-CS
manufacturer/tradename
Ted Pella 2302-2-CS
manufacturer/tradename
Ted Pella 2304-2-CS
manufacturer/tradename
Ted Pella 2306-4-CS
feature
Holds 20 x slides 76x26 mm
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
feature
Holds 50 x slides 76x26 mm
feature
Holds 20 x slides 76x26 mm
material
red , acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
material
red , acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
material
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) , red
material
blue , acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
L × W × H
104 mm (4.10 in.) × 94 mm (3.70 in.) × 32 mm (1.26 in.)
L × W × H
209 mm (8.23 in.) × 172 mm (6.77 in.) × 32 mm (1.26 in.)
L × W × H
164 mm (6.46 in.) × 110 mm (4.33 in.) × 32 mm (1.26 in.)
L × W × H
104 mm (4.10 in.) × 94 mm (3.70 in.) × 32 mm (1.26 in.)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)