Merck
Z561304
Thermco® PTFE coated safety thermometer
temperature -30-120 °F
Größe auswählen
1 EA
€ 92,70
€ 92,70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 92,70
About This Item
UNSPSC-Code:
41112303
NACRES:
NB.79
€ 92,70
Check Cart for Availability
Beschreibung
spirit-filled
Leistungsmerkmale
subdivision 1.0 °F
Hersteller/Markenname
Thermco Products, Inc.
Temperaturmessbereich
-30-120 °F
Länge
305 mm
Eintauchtiefe
76 mm
Allgemeine Beschreibung
Thermometers are completely sealed in PTFE to contain liquid and glass if breakage occurs.
Rechtliche Hinweise
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)