Merck
SYNA702440
Synthware straight vacuum adapter with PTFE stopcock
male joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware A702440, flow control adapter
Größe auswählen
1 EA
€ 66,60
€ 66,60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 66,60
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
€ 66,60
Check Cart for Availability
Verbindung
male joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A702440
Allgemeine Beschreibung
Used to regulate the flow of gases or liquids into reaction systems. PTFE stopcock has a bore of 2mm. With standard taper inner joint.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)