Z676411
Double-Safe™ PTFE coated thermometer
L 200 mm, temperature -10-150 °C, immersion level, 50 mm
Größe auswählen
€ 57,10
Größe auswählen
About This Item
€ 57,10
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
immersion level 50 mm
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
HB Instruments B60400-0100
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Temperaturmessbereich
-10-150 °C
Länge
200 mm
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- PTFE coating contains liquid and glass in case of breakage
- Non-toxic, non-hazardous, biodegradable black Enviro-Safe liquid
- Available with statement of accuracy traceable to NIST and DKD
- Lead-free glass and recyclable packaging
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)