Merck
Z556971
Sigma-Aldrich
Aldrich® West condenser
Overall H 400 mm, joint: ST/NS 24/40
Größe auswählen
1 EA
€ 231,00
€ 231,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 231,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 231,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Gesamt H
400 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)