Merck
Z556823
Sigma-Aldrich
Aldrich® heavy duty tapered Benchclamp
size S, Fits joint 24/40
Größe auswählen
1 EA
€ 193,00
€ 193,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 193,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122413
NACRES:
NB.35
€ 193,00
Check Cart for Availability
Größe
S
L × Durchm.
229 mm × 13 mm , arm
Zinke B
16 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Nickel-plated finish is corrosion resistant.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)