Merck
Z547034
Sigma-Aldrich
Aldrich® Büchner-Trichter mit Schliff
capacity 350 mL, disc diam. 80 mm, porosity 4-8 μm, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Größe auswählen
1 EA
€ 273,00
€ 273,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 273,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
€ 273,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Kapazität
350 mL
Scheibendurchm.
80 mm
Porengröße
4-8 μm porosity
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)