Merck
Z542725
Sigma-Aldrich
Ace O-rings, Viton®
I.D. 26.6 mm, wall size 2.6 mm
Größe auswählen
1 PKG
€ 51,00
€ 51,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
€ 51,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
€ 51,00
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 785527
ID
26.6 mm
Wandabmessungen
2.6 mm
Rechtliche Hinweise
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)