Merck
Z532363
Sigma-Aldrich
Aldrich® graduated cylinders with joint, Class A
female joint: ST/NS 14/20, volume 10 mL, accuracy: 0.10 mL
Größe auswählen
1 EA
€ 53,70
€ 53,70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 53,70
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
€ 53,70
Check Cart for Availability
Verbindung
female joint: ST/NS14/20
Leistungsmerkmale
subdivision 0.2 mL
Messbereich Volumen
10 mL, accuracy: 0.10 mL
Allgemeine Beschreibung
Einfache metrische Scala. Auch als graduierte Destillationsvorlagen oder zusammen mit einem Septumadapter für air-sensitives verwendbar.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)