Merck
Z513040
Supelco
Präparative TLC-Platten
Silica gel
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Analtech 02014
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × B
20 cm × 20 cm
Schichtdicke
1,500 μm
Partikelgröße
20-40 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Allgemeine Beschreibung
Anwendbar für die Trennung größerer Probemengen. Die zu trennenden Proben werden oft als langer Streifen aufgetragen und die Platte entwickelt. Die isolierten Verbindungen werden von der Platte gekratzt und mit einem starken Lösungsmittel eluiert.
Anwendung
  • Electrochemical Benzyl Alcohol Oxidation to Benzaldehyde: This research utilizes benzyl alcohol in acidic electrochemical environments to achieve efficient oxidation to benzaldehyde, presenting an important application in industrial chemistry and materials science (Shanker GS et al., 2024).
  • Stabilizing BiVO(4) Photoanode in Bicarbonate Electrolyte: The role of benzyl alcohol in stabilizing photoelectrocatalytic systems for alcohol oxidation highlights its importance in environmental and energy-related applications, showcasing innovative uses in green chemistry (Gong H et al., 2024).
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)