Merck
Z508659
PTFE-Rührblatt
fits shaft o.d., 19 mm (with button), W × L 54 mm × 200 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 153,00
€ 153,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 153,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
€ 153,00
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE
Leistungsmerkmale
fits shaft o.d. 19 mm (with button)
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8085-58
B × L
54 mm × 200 mm
Allgemeine Beschreibung
Strong, non-scratch and Inert FDA grade, USP Class VI PTFE stirring blades, fits all standard button-tip stirring shafts.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Long-groove keyhole provides easy insertion into flask neck
  • Rotates into proper position for stirring action
  • Autoclavable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)